Fontos dokumentumok
700060P
Avanti
desmosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
24-dehydrocholesterol; 5,24-cholestadien-3β-ol; 110798
About This Item
Javasolt termékek
leírás
3β-hydroxy-5,24-cholestadiene
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700060P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700060P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3