Fontos dokumentumok
1131960
USP
Cholesterol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cholesterol
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
It is also used to prepare standard solution for cholesterol assay and system suitability solution for the detection of impurities in cholesterol samples using gas chromatography (GC) coupled to flame ionization detector (FID) in accordance with the United States Pharmacopeia (USP) monograph “Cholesterol”.
In addition, it is used in the detection of cholesterol impurity in omega-3 free fatty acids to prepare a standard stock solution in n-hexane for analysis by GC-FID, following USP monograph “Omega-3 Free Fatty Acids”.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)