Fontos dokumentumok
B4936
Brassicasterol
from semisynthetic
Szinonimák:
5,22-Cholestadien-24β-methyl-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
semisynthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-9,18-20,22-26,29H,10-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OILXMJHPFNGGTO-ZAUYPBDWSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Protocols
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol