Fontos dokumentumok
C5157
Campesterol
~65%
Szinonimák:
24α-Methyl-5-cholesten-3β-ol, 24(R)-Ergost-5-en-3β-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Glycine max (soybean)
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
~65%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18-20,22-26,29H,7-8,10-17H2,1-6H3/t19-,20+,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGNBVLSWZMBQTH-ZRUUVFCLSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol