Fontos dokumentumok
96599
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
≥90.0% (TLC)
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
Teszt
≥90.0% (TLC)
Forma
solid
szennyeződések
≤15.0% water
3.9-8.4% lithium (anhydrous basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CC(=O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)