C2931
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan antibody produced in mouse
clone C-11, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Pan Cytokeratin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C-11, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using protease-digested sections of human or animal tissues
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using protease-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissues
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848) , KRT13(3858) , KRT13(3858) , KRT18(3875) , KRT18(3875) , KRT4(3851) , KRT4(3851) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678) , Krt10(16661) , Krt10(16661) , Krt13(16663) , Krt13(16663) , Krt18(16668) , Krt18(16668) , Krt4(16682) , Krt4(16682) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt1-18(706059) , Krt1-18(706059) , Krt10(450225) , Krt10(450225) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg