Fontos dokumentumok
P2871
Anti-Cytokeratin pan antibody, Mouse monoclonal
clone C-11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CK-4, Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-K4, Anti-WSN1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C-11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
immunocytochemistry: 15-30 μg/mL using methanol/acetone-fixed PTK-2 cells or A549 - human lung carcinoma cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15-30 μg/mL using human skin
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)