C1821
Monoclonal Anti-Pan Cadherin antibody produced in mouse
clone CH-19, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Pan Cadherin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CH-19, monoclonal
molekulatömeg
antigen 135 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
canine, frog, snake, guinea pig, chicken, pig, feline, bovine, rabbit, hamster, Psammomys (sand rat), goat, rat, human, sheep, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
mouse ... Cdh1(12550) , Cdh2(12558) , Cdh3(12560)
rat ... Cdh1(83502) , Cdh2(83501) , Cdh3(116777)
Általános leírás
Cadherins that are primarily located in areas of cell-cell contacts are involved in selective cell sorting and in the mechanical cytoplasmic response. They are implicated in morphogenetic processes, intercellular signalling and in tumor invasiveness and metastasis.
Multiple cadherins have been characterized from diverse species and tissues including E-Cadherin, N-Cadherin (A-CAM), P-Cadherin, V-Cadherin, R-Cadherin and T-Cadherin. Specific polyclonal antibodies against a highly conserved sequence from the cytoplasmic C-terminal of N-Cadherin has been prepared.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- fluorescence imaging
- immunohistochemistry
- western blotting
- immunoblotting
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)