MAB3228
Anti-Cytokeratin 5/8
Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, rabbit, pig, canine, hamster, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT5(3852)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on frozen and paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2