C5176
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 4 antibody produced in mouse
clone 6B10, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-CK-4, Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-K4, Anti-WSN1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6B10, monoclonal
molekulatömeg
antigen 59 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, feline, hamster, goat, guinea pig, human, canine, sheep
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:300 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human or animal tissue
microarray: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT4(3851)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg