C1889
Collagenase from Clostridium histolyticum
0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
típus
Type IV-S
form
powder
specifikus aktivitás
≥125 CDU/mg solid
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
molekulatömeg
68-130 kDa
alkalmasság
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Inhibitor
enzim
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.