C9722
Collagenase from Clostridium histolyticum
lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, suitable for cell culture
Szinonimák:
Clostridiopeptidase A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Clostridium histolyticum
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
form
lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution)
specifikus aktivitás
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.4
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.