AB758B
Anti-Collagen Type I Antibody, biotin conjugated
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA: 1:1,000-4,000
Indirect immunohistochemistry (frozen sections only): 1:20-1:40
The non-biotinylated version (Cat. # AB758) reacts with human collagen I in reduced westerns with supernatant samples from serum-free cultures of human fibroblasts , and has been cited for use in WB applications (PMID: 20089870)
Not recommended for paraffin tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2