ABT123
Anti-Collagen Type I Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Collagen Type 1 on 10 µg of rat skin tissue lysate.
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Collagen Type 1 in rat skin tissue.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat skin tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1