AB765P
Anti-Mouse Collagen Type I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
Anti-CAFYD, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL1A1(1277)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
1:500 dilution of a previous lot detected Collagen Type I on 10 μg of Mouse Liver lysate.
Immunohistochemistry:
1:40 dilution of a previous lot for immunofluorescent staining of frozen mouse skin and liver tissues.
RIA:
A 1:200 dilution of a previous lot was used in RIA.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used in ELISA
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse skin and mouse liver tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1