SAB4500367
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
COL3A1, Collagen α-1(III) chain
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Collagen III antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 138 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COL3A1(1281)
Általános leírás
Collagen III is also termed as collagen type III α1 (COL3A1). It is a fibrillar collagen present in extensible connective tissues. COL3A1 spans around 44 kb in length and has 52 exons. It is expressed in blood vessels and hollow organs. Collagen III gene is located on human chromosome 2q32.2.
Immunogén
Immunogen Range: 81-130
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)