This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
Fontos dokumentumok
C2278
CAPSO
≥99% anhydrous basis (titration)
Szinonimák:
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, CAPSO Free Acid
Méret kiválasztása
21 900,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
21 900,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
≥99% anhydrous basis (titration)
Forma
crystalline powder
pH
2.5-4.0
hasznos pH-tartomány
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
oldhatóság
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures.[2]
- Chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes.[3] I
- Preparation of planar bilayer lipid membranes.[4]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
-
Hallo, ich würde Ablaufdatum brauchen? Danke
1 answer-
Helpful?
-