Fontos dokumentumok
C2885
CHES
≥99.0% (titration)
Szinonimák:
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
crystalline
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
hasznos pH-tartomány
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
oldhatóság
water: 0.6 g/25 mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a buffer in mannanase activity assay of antarctic fungal isolates
- as a buffer for DNA digestion and labeling of 2′-deoxyadenosine 3′-monophosphate
- as a component of Wilson and Horne extraction buffer for characterization of rat plasma enzymes
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.