Fontos dokumentumok
A6659
AMPSO
≥99% (titration)
Szinonimák:
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Teszt
≥99% (titration)
form
crystalline
hasznos pH-tartomány
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
oldhatóság
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.