Fontos dokumentumok
C2632
CAPS
≥99%
Szinonimák:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Teszt
≥99%
Forma
crystalline powder
pH
3.0-7.0
pKa (25 °C)
10.4
pKa
10.4
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)