Fontos dokumentumok
C6198
Anti-Actin, α-Smooth Muscle - Cy3™ antibody, Mouse monoclonal
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Actin, α-Smooth Muscle, Alpha-actin 2 Cy3, alpha-smooth muscle actin - Cy3™ antibody, SMA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
CY3 conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~42 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Flow cytometry/Cell sorting (2 papers)
Immunocytochemistry (3 papers)
Immunofluorescence (13 papers)
Immunohistochemistry (27 papers)
Western Blotting (2 papers)
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Fedezze fel az antitestekkel való munka alapjait, beleértve a szerkezetre, az osztályokra és a normál immunglobulin-tartományokra vonatkozó technikai információkat.