Fontos dokumentumok
C6891
5-Chloro-2′-deoxyuridine
thymidine analog
Szinonimák:
CldU
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJCXGFKPQSFZIB-RRKCRQDMSA-N
Alkalmazás
- study cell cycle dynamics by immunohistochemical analysis and double S-phase labeling using animal models
- analyze cell cycle length using an animal model
- label HEK293T cells for molecular combing assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3