805092
PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Szinonimák:
Degradex® PLGA, poly(D,L-lactide-co-glycolide)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
átlagos átmérő
100 nm
sűrűség
1.3 g/cm3
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.