B8434
Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse, Anti Brdu, Brdu Antibody, Brdu Antibody - Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal, Anti-Bromodeoxyuridine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BU-33, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
wide range
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Anti-BrdU antibody, Mouse monoclonal (mouse IgG1) is derived from the BU-33 hybridoma produced by the fusion of murine myeloma cells and splenocytes from BALB/c mouse immunized with bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to KLH.5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU) staining is predominantly used to observe the multiplication of tumor cells and other tissues in vivo.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- BrdU labeling
- immunohistochemistry
- immunostaining
- BrdU assay
- to detect 5-fluorouridine-labelled RNA
- to detect 5-bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) labelled immunoreactive cells
- against BrdU labelled rat retinal sections
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)