C3678
Anti-Pan Cadherin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-ACOGS, Anti-ARVD14, Anti-CD325, Anti-CDHN, Anti-CDw325, Anti-NCAD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
antigen 135 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rabbit, cat, chicken, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using protease-digested animal heart sections
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured MDBK cells
western blot: 1:200
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... CDH2(414745)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)