Fontos dokumentumok
SAB4200731
Anti-Pan-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone CH-19, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Pan Cadherin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CH-19, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~135 kDa
faj reaktivitás
guinea pig, canine, frog, bovine, human, cat, monkey, rabbit, mouse, ferret, snake, hamster, chicken, Psammomys (sand rat), rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)