Fontos dokumentumok
C130
Chloro-APB hydrobromide
solid
Szinonimák:
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-3-allyl-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-82958 hydrobromide, 6-Chloro-N-allyl-SKF-38393 hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
tan
oldhatóság
H2O: 3.7 mg/mL
aqueous base: unstable
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.Oc1cc2C(CN(CCc2c(Cl)c1O)CC=C)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.BrH/c1-2-9-21-10-8-14-15(11-17(22)19(23)18(14)20)16(12-21)13-6-4-3-5-7-13;/h2-7,11,16,22-23H,1,8-10,12H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLXGFAVTAAQOFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD1(1812)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)