Fontos dokumentumok
H140
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +68.2°, c = 1 in methanol(lit.)
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >10 mg/mL at ±60 °C (with sonication)
SMILES string
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350)
Alkalmazás
- in mice to test the activity of the serotonin receptor
- to test its effect on zebrafish melanocyte migration and survival
- to stimulate hippocampal neurons
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3