Fontos dokumentumok
I4034
Immepip dihydrobromide
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine dihydrobromide
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.Br.C1CNCC(C1)Cc2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H15N3.2BrH/c1-2-8(5-10-3-1)4-9-6-11-7-12-9;;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXFINNKFZKZVLS-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3