Fontos dokumentumok
83160
L-Pyroglutamic acid
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
izzítási maradék
≤0.05%
mp
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
- Nonproteinogenic amino acids such as (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-pyroglutamic acid and (3S,4R)-3,4-dimethyl-L-glutamine.
- Chiral N-heterocyclic carbenes (NHCs) as catalysts for the asymmetric dimerization of alkylarylketenes to give the corresponding α-quaternary β-alkylidenyl-β-lactones.
It is also used in the total synthesis of (−)-stemoamide and celogentin C.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.