Merck
429171
Sigma-Aldrich
Nylon 6/6
pellets
Szinonimák:
Poly(N,N′-hexamethyleneadipinediamide, Poly(hexamethylene adipamide)
About This Item
Lineáris képlet:
(C12H22N2O2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
kopásállóság
4 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
Minőségi szint
form
pellets
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
molekulatömeg
≥226.14
keménység
121 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
relatív viszkozitás
230-280(lit.)
mp
250-260 °C (lit.)
oldhatóság
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
sűrűség
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Tulajdonságok és előnyök
Stiff and strong over a wide range of temperatures, excellent toughness and chemical and abrasion resistance. Attacked by strong acids and strong bases at elevated temperatures. Oxidized by chlorine and hydrogen peroxide.
High impact resistant thermoplastic polyamide with no impact modifier added. High viscosity for extrusion molding.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial