Fontos dokumentumok
A8973
2-Arachidonyl glycerol
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester, 2-AG, 2-Arachidonoylglycerol, 2-Monoarachidonoylglycerol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
9:1 mixture of 2-AG and 1-AG
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solution
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
koncentráció
~10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Géninformáció
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248) , Cnr2(57302)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.