A6478
(R,S)-AM1241
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(R,S)-3-(2-Iodo-5-nitrobenzoyl)-1-(1-methyl-2-piperidinylmethyl)-1H-indole
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ~18 mg/mL at 60 °C
SMILES string
CN1CCCCC1Cn2cc(C(=O)c3cc(ccc3I)[N+]([O-])=O)c4ccccc24
InChI
1S/C22H22IN3O3/c1-24-11-5-4-6-16(24)13-25-14-19(17-7-2-3-8-21(17)25)22(27)18-12-15(26(28)29)9-10-20(18)23/h2-3,7-10,12,14,16H,4-6,11,13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUHIXXCLLBMBDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to study its inhibitory effect on bone cancer-induced pain and bone loss
- to study the effect of its interaction with 17βestradiol on proliferation activity in primary human osteoblasts
- to evaluate the sites of CB2 mediated antinociception in vivo.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3