Fontos dokumentumok
SML0327
AM630
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
6-Iodo-2-methyl-1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl](4-methoxyphenyl)methanone, AM 630, Iodopravadoline
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)c2c(C)n(CCN3CCOCC3)c4cc(I)ccc24
InChI
1S/C23H25IN2O3/c1-16-22(23(27)17-3-6-19(28-2)7-4-17)20-8-5-18(24)15-21(20)26(16)10-9-25-11-13-29-14-12-25/h3-8,15H,9-14H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHOTYHDSLIUKCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a cannabinoid 2(CB2) inhibitor to study the analgesic effect exerted by polysaccharopeptide from Trametes versicolor (TPSP).
- as a CB2 antagonist along with β-caryophyllene (BCP) to study its effects on re-epithilialization of fibroblast cells.
- as a CB2 antagonist to study its interaction with 17-β-estradiol in primary human osteoblasts.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)