Merck
SML3348
Sigma-Aldrich
JWH-018
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-Naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone, 3-(1-Naphthoyl)-1-pentylindole, AM 678, JWH 018
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H23NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
341.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
gyógyszerellenőrzés
USDEA Schedule I
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CN(CCCCC)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H23NO/c1-2-3-8-16-25-17-22(20-13-6-7-15-23(20)25)24(26)21-14-9-11-18-10-4-5-12-19(18)21/h4-7,9-15,17H,2-3,8,16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDNLPKCAXICMBW-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
JWH-018, a synthetic cannabinoid, is a potent and selective full agonist at the CB1 and CB2 cannabinoid receptors. JWH-018 mimic the effects of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and is found in several versions of the herbal mixture “Spice.”
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthetic cannabinoids JWH-018, JWH-122, UR-144 and the phytocannabinoid THC activate apoptosis in placental cells
Marta Almada, Patricia Alves, Bruno M Fonseca, Cristina Amaral , Natercia A Teixeira
Toxicology Letters, 319, 129-137 (2020)
JWH018, a common constituent of 'Spice' herbal blends, is a potent and efficacious cannabinoid CB receptor agonist
Brady K Atwood
British Journal of Pharmacology, 160, 585-593 (2010)
Cross-substitution of ?9-tetrahydrocannabinol and JWH-018 in drug discrimination in rats
Jenny L Wiley
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 124, 123-128 (2014)