Fontos dokumentumok
B8647
Brilliant Blue R Concentrate
methanol solution
Szinonimák:
Brilliant Blue R, Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Javasolt termékek
product name
Brilliant Blue R Concentrate, suitable for SDS-PAGE, methanol solution
form
methanol solution
Minőségi szint
szín
dark blue
alkalmasság
suitable for SDS-PAGE
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Brilliant Blue R Concentrate has been used for protein band detection after nondenaturing gradient gel electrophoresis, isoelectric focussing and SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis).
Feloldás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.