Merck
C0549
Sigma-Aldrich
Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1
suitable for nucleic acid purification
Szinonimák:
chloroform-isoamyl alcohol
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.52
alkalmazás(ok):
agriculture
Forma
liquid
Minőségi szint
tartalmaz
0.6-1.0% ethanol as stabilizer
alkalmasság
suitable for nucleic acid purification
alkalmazás(ok)
agriculture
Általános leírás
Chloroform:Isoamyl Alcohol 24:1 is an organic reagent used for DNA extraction and precipitation.
Alkalmazás
Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1 has been used:
  • to extract bacterial genomic DNA, DNA from Daphnia spp, and salmon sperms.
  • for a single DNA precipitation step for high-quality DNA extraction.
  • for protein extraction and RNAse treatment.
  • in phenolic oxidation to separate phenolics from the aqueous portion.
  • for RNA isolation from brown adipose tissue (BAT), inguinal white adipose tissue (iWAT), and epididymal adipose tissue (eWAT).
  • in modified cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) method to extract total RNA from Impatiens balsamina.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A modified CTAB-based protocol for total RNA extraction from the medicinal plant Impatiens balsamina (Balsaminaceae) for next-generation sequencing studies.
FOONG LC, et al.
Journal of Separation Science, 46(2) (2017)
Protocol: a simple method for extracting next-generation sequencing quality genomic DNA from recalcitrant plant species
Healey A, et al.
Plant methods, 10(1), 1-8 (2014)
A modified SDS-based DNA extraction method from raw soybean
Xia YC, et al.
Bioscience Reports, 39(2), BSR20182271-BSR20182271 (2019)
Optimisation of DNA extraction from the crustacean Daphnia.
Athanasio CG
PeerJ, 4, e2004-e2004 (2016)
Defective insulin-stimulated GLUT4 translocation in brown adipocytes induces systemic glucose homeostasis dysregulation independent of thermogenesis in female mice
Picatoste B, et al.
Molecular Metabolism, 53 (2021)
Related Content
A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.