Fontos dokumentumok
A2706
Ammonium acetate solution
for molecular biology, 7.5 M
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
form
solution
koncentráció
7.5 M
idegen aktivitás
DNase and RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to prepare mobile phases A and B for sphingolipid liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analyse
- for RNA polyA tailing, cDNA synthesis, and digestion of RNA
- in the assessment of in vitro mitochondrial copy number in C9orf72 amyotrophic lateral sclerosis motor neurons
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1