C2272
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
biotin conjugate, Type IV, lyophilized powder
Szinonimák:
ConA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Canavalia ensiformis
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
típus
Type IV
form
lyophilized powder
összetétel
Protein, ~85% ε1%/280
a címkézés mértéke
4-8 mol biotin per mol protein
szennyeződések
Carbohydrate, essentially free
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the colabelling of fischer rat thyroid (FRT) epithelia(104)
- to induce autoimmune hepatitis in Cre-conditional atg7 knockout mice(105)
- to detect glycoproteins containing α-D-mannose, α-D-glucose when used with avidin or streptavidin detection system(106)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3