Fontos dokumentumok
368055
Sigma-Aldrich
Granzyme B Inhibitor II
The Granzyme B Inhibitor II, also referenced under CAS 1258003-96-1, controls the biological activity of Granzyme B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Szinonimák:
Granzyme B Inhibitor II, Caspase-8 Inhibitor I, Ac-IETD-CHO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H34N4O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
502.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](CC)C)CCC(=O)O
Általános leírás
A potent, reversible inhibitor of granzyme B and caspase-8 (Ki = 1 nM). Also inhibits caspase-1 (<6 nM), caspase-6 (5.6 nM), and caspase-10 (27 nM).
Potent, reversible granzyme B and caspase-8 inhibitor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 1 nM against caspase-8
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Ac-Ile-Glu-Thr-Asp-CHO
Egyéb megjegyzések
Gao, C.F., et al. 2001. Exp. Cell. Res.265, 145.
Garcia-Calvo, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 32608.
Han, Z., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 13422.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Abdulla Berjis et al.
Nature communications, 15(1), 3937-3937 (2024-05-11)
Human natural killer (NK) cell-based therapies are under assessment for treating various cancers, but cryopreservation reduces both the recovery and function of NK cells, thereby limiting their therapeutic feasibility. Using cryopreservation protocols optimized for T cells, here we find that