Merck
BP685
Benserazide hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15N3O5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benserazide
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DDC(1644)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Benserazide hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-beneldopa Dispersible Tablets
  • Co-beneldopa Capsules
  • Co-beneldopa Prolonged-release Capsules
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Yanying Wang et al.
    Nature communications, 12(1), 6314-6314 (2021-11-04)
    Hepatocellular carcinoma (HCC) accounts for the majority of primary liver cancers and is characterized by high recurrence and heterogeneity, yet its mechanism is not well understood. Here we show that N1-methyladenosine methylation (m1A) in tRNA is remarkably elevated in hepatocellular