Fontos dokumentumok
A9883
ADA
≥98% (titration)
Szinonimák:
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Teszt
≥98% (titration)
form
powder
pH
1.5-3.0
hasznos pH-tartomány
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3