Merck
B5435
Sigma-Aldrich
BIA 2-093
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
S-(−)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: ~21 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(N)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIALRBLEEWJACW-INIZCTEOSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Blocker of voltage-gated sodium channels; significantly blocks excitatory amino acid (glutamate and aspartate) release.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
M J Bonifácio et al.
Epilepsia, 42(5), 600-608 (2001-05-31)
BIA 2-093 [(S)-(-)-10-acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz/b,f/azepine-5-carboxamide] is endowed with an anticonvulsant potency similar to that of carbamazepine (CBZ), but produces less cognitive and motor impairment. This study evaluated whether voltage-gated sodium channels (VGSCs) are a primary locus for the action of BIA 2-093.
António Parada et al.
Neurochemistry international, 40(5), 435-440 (2002-02-01)
(S)-(-)-10-acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz/b,f/azepine-5-carboxamide (BIA 2-093) is endowed with high anticonvulsant activity and shares with carbamazepine (CBZ) and oxcarbazepine (OXC) the capability to inhibit voltage-gated sodium channels (VGSC). The present study was aimed to compare the effects of BIA 2-093, CBZ and OXC
Sara Krarup et al.
European journal of pharmacology, 886, 173413-173413 (2020-08-08)
The antiepileptic sodium channel blocker, carbamazepine, has long been known to be able to attenuate cAMP signals. This could be of clinical importance since cAMP signaling has been shown to be involved in epileptogenesis and seizures. However, no information on