481412
NF-kB Activation Inhibitor IV
The NF-kB Activation Inhibitor IV, also referenced under CAS 139141-12-1, controls the biological activity of NF-kB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Szinonimák:
NF-kB Activation Inhibitor IV, (E)-2-Fluoro-4ʹ-methoxystilbene
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)\C=C\c2ccc(cc2)OC
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILVFNAZMSMNXJG-RMKNXTFCSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NF-κB Activation
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3