Fontos dokumentumok
SML2239
INF39
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Chloro-α-methylene-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-(2-chlorobenzyl)acrylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to light brown
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClC1=C(CC(C(OCC)=O)=C)C=CC=C1
InChI
1S/C12H13ClO2/c1-3-15-12(14)9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)