401480
IKK Inhibitor III, BMS-345541
IKK Inhibitor III, BMS-345541, CAS 445430-58-0, is a cell-permeable, potent, selective, and allosteric site-binding inhibitor of IKK-2 (IC₅₀ = ~ 300 nM).
Szinonimák:
IKK Inhibitor III, BMS-345541, 4-(2ʹ-Aminoethyl)amino-1,8-dimethylimidazo[1,2-a]quinoxaline
Teszt
≥96% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H17N5/c1-9-3-4-11-12(7-9)19-10(2)8-17-14(19)13(18-11)16-6-5-15/h3-4,7-8H,5-6,15H2,1-2H3,(H,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSPFQEBFYXJZEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
MacMaster, J.F., et al. 2003. Inflamm. Res.52, 508.
McIntyre, K.W., et al. 2003. Arthritis Rheum.48, 2652.
Burke, J. R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 1450.
WGK
WGK 1