Fontos dokumentumok
B1152000
Bromperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, R 11333
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bromperidol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC(C=C1)=CC=C1C(CC2)(O)CCN2CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O
InChI
1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKLNONIVDFXQRX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)