Fontos dokumentumok
G014
S(−)-Baclofen hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
S(–)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]28/D −2.2°, c = 0.9 in methanol(lit.)
szín
white
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].NC[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WMNUVYYLMCMHLU-DDWIOCJRSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3