Fontos dokumentumok
11170376001
Roche
Anti-Bromodeoxyuridine
from mouse IgG1 (clone: BMC9318)
Szinonimák:
anti-BrdU, antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BMC9318, monoclonal
Teszt
90% (HPLC and SDS-PAGE)
form
solution
kiszerelés
pkg of 50 μg (500 μl)
gyártó/kereskedő neve
Roche
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- Flow cytometry
- Immunohistocytochemistry
- Cryosections
- Paraffin sections
Minőség
Specifikációk
No. of tests: 250 (Flow cytometry)
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Dilutions should be made in PBS (pH 7.4) containing 0.1% BSA to maintain stability of the antibody.
Analízis megjegyzés
No cross reaction to any endogenous thymidine or uridine.
Cross reactivity with 5-Br-UTP has not been tested but it is suggested that there is a good chance for reaction, because the only difference is an absent hydroxyl group on the ribose distal to the bromine substitution.
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available