Fontos dokumentumok
10280879001
Roche
5-Bromo-2′-deoxyuridine
>97%, crystalline solid, pkg of 1 g
Szinonimák:
5-Bromo-2′-deoxyuridine, brdu, 5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Bromouracil deoxyriboside, BUdR
Teszt
>97%
Forma
crystalline solid
molekulatömeg
307.1
kiszerelés
pkg of 1 g
gyártó/kereskedő neve
Roche
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
According to literature, 5 to 50 mg/kg body weight mice have been used for the detection of cell proliferation.
Preparation of Working Solution
Corresponding to the BrdU-labeling reagent which is included in the Roche Cell Proliferation ELISA, BrdU kits and in the Roche 5-Bromo-2′-deoxy-uridine Labeling and Detection Kits, prepare the BrdU working solution by dissolving the substance in PBS to a 10 mM stock solution (MW of BrdU = 307.1 D). For the in vivo use of BrdU dissolve in PBS; for the in vitro use of BrdU, dissolve in double-distilled water at the same 10 mM concentration.
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?